Erlenmeyer flask with screw cap, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
635134
WHEA635134EA 42.3 EUR InStock
WHEA635134
Erlenmeyer flask with screw cap, WHEATON®
Ballons Flacons Erlenmeyers
These flasks, made of low extractable borosilicate glass, are used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité