Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
711115 726129 711117S/10 711117S/20 711116 726128 711118S/10 711118S/20 711117F 711117F1S 711117F20S 711230 711117MF/3000
WHEA711115EA 239 EUR InStock
WHEA711115 WHEA726129 WHEA711117S/10 WHEA711117S/20 WHEA711116 WHEA726128 WHEA711118S/10 WHEA711118S/20 WHEA711117F WHEA711117F1S WHEA711117F20S WHEA711230 WHEA711117MF/3000
Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Pipettes Pipettes Pasteur
These single use Pasteur pipettes are manufactured from non-toxic shatterproof LDPE.
  • Ideal for safe and easy transfer of liquid samples
  • Sterile and non-sterile versions in a range of packaging formats
  • Graduations on 1 and 3 ml pipettes for ease of volume control
Narrow stem pipettes can be used as a freeze vial when bulb is fully heat sealed. Jumbo pipettes are ideal for larger volume sample transfer and accessing liquids in taller vessels.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité