WHEATON® MicroLiter® 76 Vials with Limited Volume Inserts, Clear, Silanized
Fournisseur: DWK Life Sciences
76-1000-101-S
WHEA76-1000-101-SEA 227 EUR InStock
WHEA76-1000-101-S
WHEATON® MicroLiter® 76 Vials with Limited Volume Inserts, Clear, Silanized
Fioles
76-Series Vials™ have widest opening for ease of sample addition, sample removal and universal autosampler compatibility. Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Certifications: Certified Class 10,000.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité