Pipette tips, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
851358
WHEA851358EA 129 EUR InStock
WHEA851358
Pipette tips, WHEATON®
Pointes de pipettes
These high quality tips are made of high grade, virgin, metal-free PP.
  • Compatible with most macro pipettes
  • Precision injection molding care for air-tight fit
  • Free from trace metals for excellent accuracy and reproducibility
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité