Premium self-refilling repeating syringe with pistol handle grip, Dosys™ 174, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
851372
WHEA851372EA 687 EUR InStock
WHEA851372
Premium self-refilling repeating syringe with pistol handle grip, Dosys™ 174, WHEATON®
Seringues Seringues médicales
  • Self-refilling automatic
  • Detachable valve system
  • Enhanced corrosion resistance
Information de livraison: Supplied with syringe, one meter silicone feed tube, sinker, PVC protection sleeve, aspiration, vent and dosing cannulas, set of spares for valve and operating instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité