Dispensing cannula for 5, 10 and 20 ml Dosys™ syringes, SOCOREX® DOSYS™
Fournisseur: DWK Life Sciences
851412
WHEA851412EA 73.8 EUR InStock
WHEA851412
Dispensing cannula for 5, 10 and 20 ml Dosys™ syringes, SOCOREX® DOSYS™
Canules
Blunt end dispensing cannulas with Luer Lock. Ideal for use with 24 and 96 well microplates.
  • Stainless steel
  • Autoclavable
This unique dispensing system enables you to perform sample inoculations and cell feedings faster and more efficiently under sterile conditions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité