Bomb sampler, Wheaton®
Fournisseur: DWK Life Sciences
885200
WHEA885200EA 2220 EUR InStock
WHEA885200
Bomb sampler, Wheaton®
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
An efficient and unique composite sampling device made of stainless steel.
  • Cylindrical chamber
  • Weighted plunger that seals the chamber
  • Cable attachments for suspending the apparatus and activating the sampling device
Suitable for collecting liquid from top, bottom or any intermediate level of storage tanks, tank cars, lagoons, ponds and wells.
Certifications: EPA composite sampling methods 'Test Methods for Evaluating Solid Waste 1.1.4.1'.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité