Coliwasa trumpet, Wheaton®
Fournisseur: DWK Life Sciences
885235
WHEA885235EA 422 EUR InStock
WHEA885235
Coliwasa trumpet, Wheaton®
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
This sampler is designed for the extraction of sludge-type or semi-solid materials.
Suitable for boring through materials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité