Sub surface sampler, Wheaton® Grab Sampler® I
Fournisseur: DWK Life Sciences
990250
WHEA990250EA 1190 EUR InStock
WHEA990250
Sub surface sampler, Wheaton® Grab Sampler® I
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
The sampler features an aluminum body with clamp for securing a sample bottle.
  • Leightweight construction: Golden anodine aluminium tubing and sample bottle with PTFE-lined cap
  • No need to physically enter the sample area
  • Attached extension allows the bottle to be opened and closed under water for discrete sampling
Suitable for sampling in spillways and docks.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité