WHEATON® I-Loc™ Polypropylene, Screw Thread, Closure, with, Stopper
Fournisseur: DWK Life Sciences
W010342J
WHEAW010342JEA 0 EUR InStock
WHEAW010342J
WHEATON® I-Loc™ Polypropylene, Screw Thread, Closure, with, Stopper
Capuchons Bouchons pour flacons
For use with screw thread bottles and vials.
  • Siliconized grey bromobutyl stopper, 50 Durometer
  • Autoclavable
Polypropylene open top screw closure for piercing applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité