WHEATON® Snap On Stopper
Fournisseur: DWK Life Sciences
W015258
WHEAW015258EA 0 EUR InStock
WHEAW015258
WHEATON® Snap On Stopper
Bouchons Bouchons en caoutchouc
Snap-on stopper provides maximum sealing for vials by locking into the blowback ridge.
Provides a tight seal and keeps the stopper from backing out.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité