Ultrapure lyophilisation stopper, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
W224100-407
WHEAW224100-407EA 587 EUR InStock
WHEAW224100-407
Ultrapure lyophilisation stopper, WHEATON®
Bouchons Bouchons en caoutchouc
This ultrapure lyophilization stopper is a very low moisture adsortion stopper. Manufactured from an ultra pure bromobutyl formulation with extremely high chemical purity and low gas permeability.
  • Very low level of adsortion of the preservatives present in aqueous parenteral solutions
  • Autoclavable
  • Free of latex
Collapse All
Désignation Ø inférieur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Stopper with 3 legs 20,0 mm 1.000 WHEAW224100-407
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité