Ampoules de lyophilisation, Vacule®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
W651446
WHEAW651446EA 666 EUR InStock
WHEAW651446
Ampoules de lyophilisation, Vacule®, WHEATON®
Ampoules
These lyophilisation ampoules are made of low extractable borosilicate glass.
  • Heat or stopper sealed
Ideal for small volume lyophilization samples.
Certifications: USP Type , ASTM E 438 Type I, Class A
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité