SOCOREX® DOSYS™ All-Glass Syringe
Fournisseur: DWK Life Sciences
W851014
WHEAW851014EA 109 EUR InStock
WHEAW851014
SOCOREX® DOSYS™ All-Glass Syringe
Seringues Seringues à usage général
The reusable borosilicate glass syringes offer superior chemical and heat-shock resistance.
  • Precision-machined plunger and barrel
  • Excellent fitting and tightness
  • Permanent, high visibility graduations
  • Sterilisation up to 160 °C (320 °F)
  • Sizes offered from 1 to 250 ml
Low-cost alternative to plastic syringes, complementing the self-refilling models in many applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité