Classic syringes, Dosys™, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
W852006
WHEAW852006EA 438 EUR InStock
WHEAW852006
Classic syringes, Dosys™, WHEATON®
Seringues Seringues médicales
Fast and reliable volume setting, high chemical resistance, and excellent reproducibility make this syringe ideal for laboratories.
  • Automatic refilling
  • Integrated valve system
  • Luer lock nozzle
  • Two-ring and pistol-grip handle
Information de livraison: Supplied with silicone feed tube, sinker, aspiration and vent cannulas, and operating manual.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité