Pipettes de transfert, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
803A
WILM803AEA 162 EUR InStock
WILM803A
Pipettes de transfert, SP Wilmad-LabGlass
Pipettes Pipettes Pasteur
En verre, classe A. Ces pipettes à pointe longue pour le transfert des échantillons sont idéales pour ajouter et retirer facilement les échantillons liquides à partir des tubes à essai RMN et RPE les plus longs, des fioles jaugées à col long et étroit et des colonnes de chromatographie.
  • Pointe longue conçue pour atteindre le fond des tubes de 5 mm de Ø ext.
  • Surface lisse pour une perte d'échantillon minimale
  • Résistante à la plupart des solvants organiques
  • Corps transparent permettant de contrôler facilement le chargement des échantillons
  • Exempte de contamination par composés organiques
Certifications: ASTM Type 1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité