Portoirs de tubes à essai, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
820-A
WILM820-AEA 80.3 EUR InStock
WILM820-A
Portoirs de tubes à essai, SP Wilmad-LabGlass
Portoirs Tube Racks
En PP, naturel
Ces portoirs légers optimisent la capacité de stockage sur les paillasses et sont pratiquement inertes. Particulièrement adaptés aux tubes RMN et RPE.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité