Turbine spinner for use with Bruker® Spectrometers, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
B-PEEK-5
WILMB-PEEK-5EA 628 EUR InStock
WILMB-PEEK-5
Turbine spinner for use with Bruker® Spectrometers, SP Wilmad-LabGlass
Agitateurs Outils d'agitation
Manufactured to precision standards that exceed the spectrometer manufacturers requirements.
  • Variable temperature operation of -150 to +200 °C
  • Weight compatible with room temperature spinners
  • Susceptibility matched with Bruker® originals
Can be mixed with other turbines during sample changer operation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité