Schlenk sample tube, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
LG-10800-100
WILMLG-10800-100EA 268 EUR InStock
WILMLG-10800-100
Schlenk sample tube, SP Wilmad-LabGlass
Tubes Tubes à essais
Tube incorporates a grease-free high vacuum 0 to 4 mm valve and is suited for pressure/vacuum applications. Ideal for reaction and storage of air-sensitive compounds. Sidearm can be connected to inert atmosphere/vacuum source or a manifold.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité