Burette, straight PTFE stopcock, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
LG-3956T-104
WILMLG-3956T-104EA 361 EUR InStock
WILMLG-3956T-104
Burette, straight PTFE stopcock, SP Wilmad-LabGlass
Burettes
Glass, Class A.
  • Precision type burette
  • With PS 2 PTFE stopcock
  • ASTM E 287 laboratory glass graduated burettes
Certifications: Calibration in compliance with ASTM E 694 specifications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité