Pipettes jaugées, classe A, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
LG-9350-136
WILMLG-9350-136EA 123 EUR InStock
WILMLG-9350-136
Pipettes jaugées, classe A, SP Wilmad-LabGlass
Pipettes Pipettes jaugées
En verre.
  • Étalonnées pour une distribution à 20 °C
  • Fabriquées pour répondre aux exigences de précision, d'apparence, de qualité du verre et de précision des lignes d'étalonnage
  • Code couleur
Certifications: ASTM E-969.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité