Sublimation apparatus, vacuum, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
ML1800-700
WILMML1800-700EA 229 EUR InStock
WILMML1800-700
Sublimation apparatus, vacuum, SP Wilmad-LabGlass
Composants de distillation Pièces pour distillation
Sublimation apparatus is used for purification by sublimation of quantities of about 0,5 to 500 mg under vacuum.
Consists of a cylindrical, flat bottomed flask for sample and a water-cooled finger type condenser. The condenser has an outer short skirt with a 24/25 outer joint to fit over the neck of the flask. Above the joint there is a side hose connection for attachment to a source of vacuum.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité