NMR sample tubes, ECONOMY, 3 mm, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
WG-3000-7-50
WILMWG-3000-7-50EA 161 EUR InStock
WILMWG-3000-7-50
NMR sample tubes, ECONOMY, 3 mm, SP Wilmad-LabGlass
Tubes Tubes RMN
High-throughput NMR tubes are made of borosilicate glass Type I, class A.
  • Designed for routine use in most low to mid field NMR spectrometers
  • One of the best OD tolerances in the industry
  • Guaranteed to fit tightly in spinner turbine
  • 100% inspected for surface defects and physical dimension to ensure the success of your experiments
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité