Septa for Precision NMR tubes, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
WG-3891-100
WILMWG-3891-100EA 108 EUR InStock
WILMWG-3891-100
Septa for Precision NMR tubes, SP Wilmad-LabGlass
Septa
Natural rubber septa suitable for 5 mm OD thin wall Precision NMR tubes.
  • Designed to maintain excellent glass to rubber contact
  • Suitable for air-sensitive samples, catalytic studies and titration experiments
Colour: white
These septa are manufactured under 'white room' conditions with certified raw materials for consistency.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité