Large Nitrogen Dewar Flask for Bruker
Fournisseur: SP Industries
WG-853-B-Q
WILMWG-853-B-QEA 2510 EUR InStock
WILMWG-853-B-Q
Large Nitrogen Dewar Flask for Bruker
Dewars et récipients cryogéniques
These dewar Flasks provide a convenient alternative to VT systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir. 150 ml flask lasts 30 minutes after a filling. The offset versions (WG-853) are designed for cavities that have limited space between the reservoir and the drive shaft for iris.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité