PILZ® Classic Line LG2 Housing Heating Mantle
Fournisseur: WINKLER GMBH
W6462-7192
WINKW6462-7192EA 0 EUR InStock
WINKW6462-7192
PILZ® Classic Line LG2 Housing Heating Mantle
Appareils chauffants Chauffe-ballons
Standard metal cased heating mantles.
  • Powder-coated, robust metal housing, with high chemical resistance
  • Hand crocheted heating mantles made of glass silk
Master switch and integrated heating zone switch (heating zone 1 or heating zone 1+2).
Detachable plug-in connection (cable length 0,5 m).
Including personal protection plug with RCD function and cable with Schuko plug type E/F (cable length 1,0 m).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité