PILZ® Classic Line LG2ER Housing Heating Hood
Fournisseur: WINKLER GMBH
W9850-0654
WINKW9850-0654EA 0 EUR InStock
WINKW9850-0654
PILZ® Classic Line LG2ER Housing Heating Hood
Appareils chauffants Chauffe-ballons
Classic Line series LG2ER, identical in construction to the LG2 series, but with built-in power controller.
  • With a main switch and an integrated heating zone switch
  • Heating zone 1 or heating zone 1+2
  • Integrated mechanical power controller
  • Power infinitely selectable (0 to 100%)
  • Separable plug connection (cable length 0,5 m)
Includes 2 connection cables: Detachable power cord with personal protection plug with RCD function and Schuko plug (cable lengths 1 m).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité