Power selector
Fournisseur: WINKLER GMBH
WRT00011-XX010
WINKWRT00011-XX010EA 224 EUR InStock
WINKWRT00011-XX010
Power selector
Contrôleurs Contrôleurs de température
Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
  • Rotary switch mechanism with bimetal element
  • Infinitely variable power up to 100%
  • Signal light indicates control status
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité