Power selector, WRT00116
Fournisseur: WINKLER GMBH
WRT00116-XX0CH WRT00116-XX013 WRT00116-XX0UK
WINKWRT00116-XX0CHEA 113 EUR InStock
WINKWRT00116-XX0CH WINKWRT00116-XX013 WINKWRT00116-XX0UK
Power selector, WRT00116
Contrôleurs Contrôleurs de température
Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
  • Rotary switch with bimetal element
  • Signal light for controlling status indication
  • Cable with grounding plug type
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité