Power selector, WRT00117
Fournisseur: WINKLER GMBH
WRT00117-XX010
WINKWRT00117-XX010EA 147 EUR InStock
WINKWRT00117-XX010
Power selector, WRT00117
Contrôleurs Contrôleurs de température
Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
  • Rotary switch with bimetal element
  • Signal light for controlling status indication
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité