Pouring rings for laboratory bottles
Fournisseur: witeg Labortechnik
0.175.201
WITG0.175.201EA 0.5 EUR InStock
WITG0.175.201
Pouring rings for laboratory bottles
Capuchons Bouchons pour flacons
Pouring rings, made of polypropylene.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +140 °C
  • Good chemical resistance
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité