Screw caps for thread connection
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
0.176.032
WITG0.176.032EA 3.2 EUR InStock
WITG0.176.032
Screw caps for thread connection
Capuchons Bouchons pour flacons
PBT, red without seals.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to 180 °C
  • Autoclavable, sterilisable with hot air
With central hole.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité