Attachable screw thread tubes
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
0.182.315
WITG0.182.315EA 2 EUR InStock
WITG0.182.315
Attachable screw thread tubes
Adaptateurs Adaptateurs pour tubes filetés
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
DIN screw thread SVL.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité