Vacuum stopcocks, angled, Witaflo
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
0.290.203
WITG0.290.203EA 49.7 EUR InStock
WITG0.290.203
Vacuum stopcocks, angled, Witaflo
Robinets d'arrêt
High vacuum stopcocks, Witaflo-red are made of borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With adjustable PTFE-seal, leak rate <10-6, usable between -20 and +200 °C, with overtwist safety device.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité