Flasks, round bottom, with two necks
Fournisseur: witeg Labortechnik
0.703.050
WITG0.703.050EA 32.3 EUR InStock
WITG0.703.050
Flasks, round bottom, with two necks
Ballons Flacons à fond rond
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
One vertical centre neck and one angled side neck (20°). With matt white labelling area.
Certifications: DIN 12394
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité