Flasks, round bottom, with two necks
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
0.754.250
WITG0.754.250EA 40.2 EUR InStock
WITG0.754.250
Flasks, round bottom, with two necks
Ballons Flacons à fond rond
Borosilicate glass 3.3 two necks, parallel side neck.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
One vertical centre neck and one parallel side neck. With matt white labelling area.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité