Flasks, pear shaped, Claisen-Vigreux, with two necks
Fournisseur: witeg Labortechnik
0.786.025
WITG0.786.025EA 113 EUR InStock
WITG0.786.025
Flasks, pear shaped, Claisen-Vigreux, with two necks
Ballons Flacons piriformes
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Incorporates a short, Vigreux type, fractionating column. Column indents aid intimate contact between vapour and liquid.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité