Reaction vessels, cylindrical, with flat flange
Fournisseur: witeg Labortechnik
0.992.002
WITG0.992.002EA 736 EUR InStock
WITG0.992.002
Reaction vessels, cylindrical, with flat flange
Récipients de réaction Récipients cylindriques à réaction
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With flat flange, jacketed, flat bottom.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité