Adapters, bends
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
1.008.007
WITG1.008.007EA 29.1 EUR InStock
WITG1.008.007
Adapters, bends
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Inclined at an angle of 105°. With 2 standard ground cones.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité