Distilling heads
Fournisseur: Witeg
WITG1.010.005EA 35.1 EUR InStock
WITG1.010.005
Distilling heads
Composants de distillation Têtes de distillation
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With one NS socket and two NS cones, descending angle: 75°.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité