Distilling heads, Claisen type
Fournisseur: witeg Labortechnik
1.020.004
WITG1.020.004EA 59 EUR InStock
WITG1.020.004
Distilling heads, Claisen type
Composants de distillation Têtes de distillation
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Acc. to DIN 12594 and in addition to standard, with two parallel NS sockets and two NS cones (descending angle: 75°), for distillation thermometers of 55 mm built-in length.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité