Splash heads, acc. to Stutzer, straight
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
1.420.004
WITG1.420.004EA 80 EUR InStock
WITG1.420.004
Splash heads, acc. to Stutzer, straight
Composants de distillation Têtes de distillation
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Placed directly on the distillation flask to intercept droplets, with two standard ground joints.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité