Column head with valve stopcock acc. to Antlinger
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
1.610.029
WITG1.610.029EA 725 EUR InStock
WITG1.610.029
Column head with valve stopcock acc. to Antlinger
Composants de distillation Têtes de distillation
Borosilicate glass3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Columns heads acc. to Antlinger, with PTFE-fine-dosing valve, cone to cloumn NS 29/32.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité