Adapters, Cone without Stopcock
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
1.681.029
WITG1.681.029EA 15.7 EUR InStock
WITG1.681.029
Adapters, Cone without Stopcock
Adaptateurs Raccords rodés
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Suction tube, with cone and without stopcock, bent.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité