Condensers, Dimroth, double coils
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
1.750.400
WITG1.750.400EA 237 EUR InStock
WITG1.750.400
Condensers, Dimroth, double coils
Condenseurs
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With two cooling coils. Water connection with two glass olives.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité