Dropping funnels, cylindrical, without pressure balance
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
1.856.002
WITG1.856.002EA 321 EUR InStock
WITG1.856.002
Dropping funnels, cylindrical, without pressure balance
Entonnoirs Ampoules de coulée
Dropping funnels, made of borosilicate glass 3.3, cylindrical, stopcock with glass key and screw-thread retaling nut.
  • Graduated
  • With NS cone and socket
  • Very good chemical and temperature resistance
Certifications: DIN 12567
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité