Dropping funnels, cylindrical, with pressure balance
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
1.866.002
WITG1.866.002EA 176 EUR InStock
WITG1.866.002
Dropping funnels, cylindrical, with pressure balance
Entonnoirs Ampoules de coulée
Dropping funnels, cylindrical, stopcock with PTFE key and screw-thread retaling nut.
  • Graduated
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité