Dosing funnels, with spiral conveyor
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
1.897.825
WITG1.897.825EA 696 EUR InStock
WITG1.897.825
Dosing funnels, with spiral conveyor
Entonnoirs Ampoules de coulée
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For powdery substances. Horizontal version with spiral conveyor.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité