Chromatography column with disc
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
2.133.009
WITG2.133.009EA 99.6 EUR InStock
WITG2.133.009
Chromatography column with disc
Colonnes pour chromatographie
Chromatography column made of borosilicate glass with fused in sintered glass disc with P0 porosity.
  • ST-PTFE-stopcock
  • Screw thread retaining nut
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité