Büchner funnels
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
2.367.124
WITG2.367.124EA 52.2 EUR InStock
WITG2.367.124
Büchner funnels
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs Büchner
Funnels, made of borosilicate glass 3.3, with sintered disc, for convenient filtration of solutions.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Very good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité